2-Fluoro-1,3-dimethyl-4-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906703-5G
APOSPC906703-5GEA 128 EUR InStock
APOSPC906703-5G
2-Fluoro-1,3-dimethyl-4-nitrobenzene 95%
2-Fluoro-1,3-dimethyl-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683872
Numéro CAS: 1736-84-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité