3,5-Dimethoxy-2-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC906804-1G
APOSPC906804-1GEA 647 EUR InStock
APOSPC906804-1G
3,5-Dimethoxy-2-fluoroaniline 95%
3,5-Dimethoxy-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FNO₂
MW: 171,169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20696760
Numéro CAS: 651734-61-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité