2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907093-5G
APOSPC907093-5GEA 1910 EUR InStock
APOSPC907093-5G
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoic acid 95%
2-Fluoro-5-hydroxy-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440271
Numéro CAS: 870221-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité