(3-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907134-1G
APOSPC907134-1GEA 1370 EUR InStock
APOSPC907134-1G
(3-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
(3-Fluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀FN·ClH
MW: 139,599 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570249
Numéro CAS: 1523606-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité