4-Chloro-5-fluoroindoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907195-1G
APOSPC907195-1GEA 807 EUR InStock
APOSPC907195-1G
4-Chloro-5-fluoroindoline 95%
4-Chloro-5-fluoroindoline
Formule: C₈H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12913309
Numéro CAS: 903551-32-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité