2-(2,3-Difluorophenyl)acetaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907200-1G
APOSPC907200-1GEA 1260 EUR InStock
APOSPC907200-1G
2-(2,3-Difluorophenyl)acetaldehyde 95%
2-(2,3-Difluorophenyl)acetaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553568
Numéro CAS: 866342-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité