4,5-Difluoro-2-iodoaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907253-5G
APOSPC907253-5GEA 188 EUR InStock
APOSPC907253-5G
4,5-Difluoro-2-iodoaniline 95%
4,5-Difluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
MW: 255,004 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095321
Numéro CAS: 847685-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité