3-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907276-1G
APOSPC907276-1GEA 243 EUR InStock
APOSPC907276-1G
3-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride 95%
3-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride
Formule: C₇H₅ClFNO
MW: 173,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831990
Numéro CAS: 58606-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité