Methyl 4-(3-fluorophenyl)butanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907969-1G
APOSPC907969-1GEA 379 EUR InStock
APOSPC907969-1G
Methyl 4-(3-fluorophenyl)butanoate 95%
Methyl 4-(3-fluorophenyl)butanoate
Formule: C₁₁H₁₃FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635874
Numéro CAS: 134464-81-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité