2-Fluoro-4'-chloroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC907972-1G
APOSPC907972-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC907972-1G
2-Fluoro-4'-chloroacetophenone 95%
2-Fluoro-4'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412196
Numéro CAS: 329-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité