tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC908373-1G
APOSPC908373-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC908373-1G
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅BrFNO₂
MW: 268,123 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105996
Numéro CAS: 1374658-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité