5-Fluoro-8-methoxyquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908543-1G
APOSPC908543-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSPC908543-1G
5-Fluoro-8-methoxyquinoline 95%
5-Fluoro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
MW: 177,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18452297
Numéro CAS: 439-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité