5-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908580-1G
APOSPC908580-1GEA 128 EUR InStock
APOSPC908580-1G
5-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,558 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606147
Numéro CAS: 1227595-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité