5-Chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC908743-1G
APOSPC908743-1GEA 1770 EUR InStock
APOSPC908743-1G
5-Chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClFNO₂
MW: 213,593 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835295
Numéro CAS: 186446-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité