5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]thiazole-2-thiol
PC9090-1G
APOSPC9090-1GEA 108 EUR InStock
APOSPC9090-1G
5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole 98%
5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₄FNS₂
MW: 185,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181177
Numéro CAS: 155559-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité