3-(2-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909131-1G
APOSPC909131-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC909131-1G
3-(2-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇FN₂O
MW: 178,163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23699515
Numéro CAS: 1426958-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité