3-Fluoro-5-phenylphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909288-1G
APOSPC909288-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC909288-1G
3-Fluoro-5-phenylphenol 95%
3-Fluoro-5-phenylphenol
Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14701829
Numéro CAS: 187392-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité