Methyl (2,3-difluorophenyl)acetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909686-1G
APOSPC909686-1GEA 435 EUR InStock
APOSPC909686-1G
Methyl (2,3-difluorophenyl)acetate 96%
Methyl (2,3-difluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025022
Numéro CAS: 1036273-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité