Methyl (E)-3-(3,5-difluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909694-1G
APOSPC909694-1GEA 435 EUR InStock
APOSPC909694-1G
Methyl (E)-3-(3,5-difluorophenyl)prop-2-enoate 95%
Methyl (E)-3-(3,5-difluorophenyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124795
Numéro CAS: 705250-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité