2,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909715-1G
APOSPC909715-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC909715-1G
2,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid methyl ester 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250137
Numéro CAS: 1355488-71-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité