Methyl 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909726-1G
APOSPC909726-1GEA 434 EUR InStock
APOSPC909726-1G
Methyl 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3-bromo-4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247,061 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025009
Numéro CAS: 885681-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité