1-Fluoro-2-nitro-3-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC909896-1G
APOSPC909896-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC909896-1G
1-Fluoro-2-nitro-3-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Fluoro-2-nitro-3-(propan-2-yloxy)benzene
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13689267
Numéro CAS: 1233951-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité