3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910084-1G
APOSPC910084-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC910084-1G
3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Chloro-6-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185447
Numéro CAS: 1214342-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité