3-Chloro-2-fluoro-6-methylpyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910085-1G
APOSPC910085-1GEA 729 EUR InStock
APOSPC910085-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-methylpyridine 95%
3-Chloro-2-fluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16610389
Numéro CAS: 1227574-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité