1-Chloro-2,3-difluoro-4-methoxybenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910093-1G
APOSPC910093-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910093-1G
1-Chloro-2,3-difluoro-4-methoxybenzene 95%
1-Chloro-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415548
Numéro CAS: 1261808-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité