2-Chloro-1-fluoro-3-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910110-1G
APOSPC910110-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910110-1G
2-Chloro-1-fluoro-3-(propan-2-yloxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-3-(propan-2-yloxy)benzene
Formule: C₉H₁₀ClFO
MW: 188,627 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23114120
Numéro CAS: 1369889-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité