4-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910118-1G
APOSPC910118-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC910118-1G
4-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
4-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845976
Numéro CAS: 1160573-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité