2-Ethoxy-6-fluoro-phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-6-fluorophenol
PC910223-1G
APOSPC910223-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910223-1G
2-Ethoxy-6-fluoro-phenol 95%
2-Ethoxy-6-fluoro-phenol
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16878639
Numéro CAS: 868761-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité