5-Fluororesorcinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluorobenzene-1,3-diol
PC910226-1G
APOSPC910226-1GEA 133 EUR InStock
APOSPC910226-1G
5-Fluororesorcinol 95%
5-Fluororesorcinol
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457182
Numéro CAS: 75996-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité