5-Fluoro-2-(methylthio)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910228-1G
APOSPC910228-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910228-1G
5-Fluoro-2-(methylthio)phenol 95%
5-Fluoro-2-(methylthio)phenol
Formule: C₇H₇FOS
MW: 158,193 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16998980
Numéro CAS: 1243442-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité