2-Fluoro-5-hydroxybenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenol
PC910232-1G
APOSPC910232-1GEA 661 EUR InStock
APOSPC910232-1G
2-Fluoro-5-hydroxybenzyl alcohol 95%
2-Fluoro-5-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₇FO₂
MW: 142,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923295
Numéro CAS: 438049-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité