5-Ethoxy-2-fluorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910236-1G
APOSPC910236-1GEA 632 EUR InStock
APOSPC910236-1G
5-Ethoxy-2-fluorophenol 95%
5-Ethoxy-2-fluorophenol
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18974322
Numéro CAS: 577793-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité