3-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-isopropoxyphenol
PC910248-1G
APOSPC910248-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC910248-1G
3-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol 96%
3-Fluoro-4-(propan-2-yloxy)phenol
Formule: C₉H₁₁FO₂
MW: 170,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16997390
Numéro CAS: 1243280-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité