3,5-Dichloro-4-fluorophenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910271-1G
APOSPC910271-1GEA 411 EUR InStock
APOSPC910271-1G
3,5-Dichloro-4-fluorophenol 96%
3,5-Dichloro-4-fluorophenol
Formule: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690558
Numéro CAS: 2995-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité