3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910297-1G
APOSPC910297-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC910297-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185696
Numéro CAS: 106877-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité