3,6-Dibromo-2-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910732-1G
APOSPC910732-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC910732-1G
3,6-Dibromo-2-fluoropyridine 98%
3,6-Dibromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Br₂FN
MW: 254,882 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18258101
Numéro CAS: 1256820-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité