3-(3-Fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910941-1G
APOSPC910941-1GEA 502 EUR InStock
APOSPC910941-1G
3-(3-Fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(3-Fluorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formule: C₈H₆FN₃
MW: 163,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18784762
Numéro CAS: 1279202-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité