4-Fluoro-1H-indazol-5-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC910957-1G
APOSPC910957-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC910957-1G
4-Fluoro-1H-indazol-5-ol 97%
4-Fluoro-1H-indazol-5-ol
Formule: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17010083
Numéro CAS: 478838-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité