6-Fluoro-N,N-dimethylamino-3-methylindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylmethanamine
PC9114-5G
APOSPC9114-5GEA 104 EUR InStock
APOSPC9114-5G
6-Fluoro-N,N-dimethylamino-3-methylindole 97%
6-Fluoro-N,N-dimethylamino-3-methylindole
Formule: C₁₁H₁₃FN₂
MW: 192,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056918
Numéro CAS: 343-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité