1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-vinylbenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9182-1G
APOSPC9182-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSPC9182-1G
1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-vinylbenzène 98%
1,3-Bis(trifluorométhyl)-5-vinylbenzène
Formule: C₁₀H₆F₆
MW: 240,15 g/mol
Point d'ébullition: 59…61 °C/20mmHg
Point de fusion: 44415 °C
Densité: 1.334 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075538
Numéro CAS: 349-59-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité