1-(3-Trifluoromethylphenyl)imidazoline-2-thione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydro-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2H-imidazole-2-thione
PC9237-5G
APOSPC9237-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC9237-5G
1-(3-Trifluoromethylphenyl)imidazoline-2-thione 98%
1-(3-Trifluoromethylphenyl)imidazoline-2-thione
Formule: C₁₀H₇F₃N₂S
MW: 244,24 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041202
Numéro CAS: 17452-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité