Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyano-5-nitrobenzotrifluoride

PC9255-5G PC9255-1G PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA 29 EUR InStock
APOSPC9255-5G APOSPC9255-1G APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile


Formule: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412207
Numéro CAS: 20566-80-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité