3,5-Dibromo-2-fluoro-4-methylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-3,5-dibromo-4-methylpyridine
PC9264-1G
APOSPC9264-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC9264-1G
3,5-Dibromo-2-fluoro-4-methylpyridine 97%
3,5-Dibromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₄NBr₂F
MW: 268,9100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864703
Numéro CAS: 1000340-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité