Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,6-difluoronicotinique 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoropyridine-3-carboxylic acid

PC9294-25G PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-25GEA 174 EUR InStock
APOSPC9294-25G APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
Acide 2,6-difluoronicotinique 96%
Acide 2,6-difluoronicotinique


Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,0900 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064047
Numéro CAS: 171178-50-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité