1-(4-Fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9318-1G
APOSPC9318-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC9318-1G
1-(4-Fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂FNO₄
MW: 253,23 g/mol
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202775
Numéro CAS: 497163-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité