Acide 5-fluoroindole-3-ylacétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9358-1G
APOSPC9358-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC9358-1G
Acide 5-fluoroindole-3-ylacétique
Acide 5-fluoroindole-3-ylacétique
Formule: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,18 g/mol
Point de fusion: 141 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056921
Numéro CAS: 443-73-2
EINECS: 207-138-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité