5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC9393-5G
APOSPC9393-5GEA 74.1 EUR InStock
APOSPC9393-5G
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
5-Fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792438
Numéro CAS: 1977-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité