Methyl-3-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9402-1G
APOSPC9402-1GEA 178 EUR InStock
APOSPC9402-1G
Methyl-3-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337,71 g/mol
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00141796
Numéro CAS: 338756-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité