5-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-5-methylisoxazole-4-carbox(3-trifluoromethyl)anilide
PC9441-500MG
APOSPC9441-500MGEA 415 EUR InStock
APOSPC9441-500MG
5-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylic acid
5-Methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₉F₃N₂O₄
MW: 314,22 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793091
Numéro CAS: 339012-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité