1-Bromo-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9512-1G
APOSPC9512-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC9512-1G
1-Bromo-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1-Bromo-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094557
Numéro CAS: 883499-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité